Learn More
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10167883 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
250mg; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10167883 250mg; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10167883 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 225362500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
CAS 943-03-3
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 128.0°C to 131.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H6N2OS
Numero MDL MFCD00010537
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-cyano-6-methoxybenzothiazole, 6-methoxybenzo d thiazole-2-carbonitrile, 6-methoxy-2-benzothiazolecarbonitrile, 6-methoxybenzothiazole-2-carbonitrile, 6-methoxy-benzothiazole-2-carbonitrile, 6-methoxy-2-cyano-benzothiazole, 2-benzothiazolecarbonitrile, 6-methoxy, pubchem9766, acmc-209rr8, ksc486m5p
InChI Key DEWDWBYQOFXKIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)N=C(S2)C#N
IUPAC Name 6-methoxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 190.23
PubChem CID 342109
Peso formulazione 190.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.