Learn More
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, TRC
Codice prodotto. 30135721
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135721 50 g 50g
30133725 10 g 10g
30011904 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135721 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98224550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24522-30-3
Formula molecolare C10 H7 F3 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 228.17
Sinonimo 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, Leflunomide Imp. H (EP)
IUPAC Name 2-cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
SMILES FC(F)(F)c1ccc(NC(=O)CC#N)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C10H7F3N2O/c11-10(12,13)7-1-3-8(4-2-7)15-9(16)5-6-14/h1-4H,5H2,(H,15,16)
Peso formulazione 228.051