Learn More
2-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 98%
Codice prodotto. 11387339
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387339 5 g 5g
11397339 1 g 1g
11307349 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11387339 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27469.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 214360-48-2 | C13H16BNO2 | 229.086 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 214360-48-2
Formula molecolare C13H16BNO2
Molecular Weight (g/mol) 229.086
Numero MDL MFCD04038747
InChI Key SKQNWSBNAIOCOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 2-cyanophenylboronic acid, pinacol ester, 2-cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-2-cyanophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, pubchem7921, ksc925c3p
PubChem CID 3570229
IUPAC Name 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 88°C to 90°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 229.08
Percent Purity 98%