Learn More
2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite, 95%
Descrizione
2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite is a useful intermediate in organic synthesis. It acts as a protecting reagent in DNA synthesis. It is involved in the selective monophosphorylation of carbohydrates and nucleosides. It plays an essential role in the conversion of protected ribonucleosides to phosphoramidites. It is also utilized as phosphitylating reagent for 3'-hydroxyl groups in the synthesis of oligodeoxyribonucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite is a useful intermediate in organic synthesis. It acts as a protecting reagent in DNA synthesis. It is involved in the selective monophosphorylation of carbohydrates and nucleosides. It plays an essential role in the conversion of protected ribonucleosides to phosphoramidites. It is also utilized as phosphitylating reagent for 3′-hydroxyl groups in the synthesis of oligodeoxyribonucleotides.
Solubility
Miscible with chloroform and dichloromethane.
Notes
Reacts violently with water. Incompatible with alcohols and strong bases.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite |
| Densità | 1.061 |
| Punti di ebollizione | 103°C to 105°C (0.08 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
| Indice di rifrazione | 1.478 |
| Quantità | 5 g |
| Numero UN | UN2845 |
| Beilstein | 3588525 |
| Sensibilità | Moisture sensitive |
| Informazioni di solubilità | Miscible with chloroform and dichloromethane. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido piroforico Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P334-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite