Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | White to Yellow |
| Densità | 1.0610g/mL |
| Punto d'infiammabilità | 110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | [(CH3)2CH]2NP(Cl)O(CH2)2CN |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido piroforico Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.