Learn More
2-Cyanopyridine, 99%
Codice prodotto. 10356220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10356220
Marca: Thermo Scientific undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 100-70-9 | C6H4N2 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-70-9
Formula molecolare C6H4N2
Molecular Weight (g/mol) 104.11
Numero MDL MFCD00006218
InChI Key FFNVQNRYTPFDDP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyanopyridine, picolinonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, pyridinecarbonitrile, 2-pyridyl nitrile, picolinic acid nitrile, cyanopyridine, unii-whr1dpg7ys, 2-pyridinecarboxylic acid, nitrile, 2-cyano pyridine
PubChem CID 7522
ChEBI CHEBI:27837
IUPAC Name pyridine-2-carbonitrile
SMILES C1=CC=NC(=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyanopyridine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 26.0°C to 28.0°C
Colore White to Brown
Punti di ebollizione 212.0°C to 215.0°C
Punto d'infiammabilità 89°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)CN
Indice di rifrazione 1.5288
Quantità 500 g
Beilstein 22, 36
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible.
Peso formulazione 104.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Low Melting Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Cyanopyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.