Learn More
2-Cyanopyridine, 99%
Codice prodotto. 11445353
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11445353 500 g 500g
11435353 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11445353 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12900.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-70-9 | C6H4N2 | 104.112 g/mol
It is employed as an important chemical intermediate for rimiterol hydrobromide and used as a bronchodilator. It is also used as intermediates of pharmaceutical and dye and pigment. It acts as a precursor of the respective amidate for protein modification via amidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is employed as an important chemical intermediate for rimiterol hydrobromide and used as a bronchodilator. It is also used as intermediates of pharmaceutical and dye and pigment. It acts as a precursor of the respective amidate for protein modification via amidation.
Solubility
Soluble in water at 20°C 67g/L.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-70-9
Formula molecolare C6H4N2
Molecular Weight (g/mol) 104.112
Numero MDL MFCD00006218
InChI Key FFNVQNRYTPFDDP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyanopyridine, picolinonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, pyridinecarbonitrile, 2-pyridyl nitrile, picolinic acid nitrile, cyanopyridine, unii-whr1dpg7ys, 2-pyridinecarboxylic acid, nitrile, 2-cyano pyridine
PubChem CID 7522
ChEBI CHEBI:27837
IUPAC Name pyridine-2-carbonitrile
SMILES C1=CC=NC(=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyanopyridine
Punto di fusione 26°C to 28°C
Densità 1.081
pH 8.4
Punti di ebollizione 212°C to 214°C
Punto d'infiammabilità 89°C (192°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.529
Quantità 500 g
Beilstein 107710
Informazioni di solubilità Soluble in water at 20°C 67g/L.
Peso formulazione 104.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Fused Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Cyanopyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Pyridinecarbonitrile