Learn More
2-Cyanopyridine, TRC
Codice prodotto. 30366895
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30366895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30366895 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9821705G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyanopyridine
CAS 100-70-9
Formula molecolare C6H4N2
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile, 2-Azabenzonitrile, 2-Pyridinenitrile, 2-Pyridyl Cyanide, 2-Pyridylnitrile, NSC 59697, Picolinic Acid Nitrile, alpha-Cyanopyridine
InChI Formula InChI=1S/C6H4N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4H
SMILES N#Cc1ccccn1
IUPAC Name pyridine-2-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 104.11
Peso formulazione 104.0374