Learn More
2-Cyanorthyltrimethoxysilane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Cyanorthyltrimethoxysilane |
| CAS | 2526-62-7 |
| Formula molecolare | C6 H13 N O3 Si |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4,6H2,1-3H3 |
| SMILES | CO[Si](CCC#N)(OC)OC |
| IUPAC Name | 3-trimethoxysilylpropanenitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 175.258 |
| Peso formulazione | 175.066 |