Learn More
2-Cyanothioacetamide, 97%
Codice prodotto. 10217040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10217040 5 g Bottiglia in vetro 5g
10351524 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10217040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 305680050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7357-70-2 | C3H4N2S | 100.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7357-70-2
Formula molecolare C3H4N2S
Molecular Weight (g/mol) 100.14
Numero MDL MFCD00010025
InChI Key BHPYMZQTCPRLNR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyanothioacetamide, cyanothioacetamide, ethanethioamide, 2-cyano, cyano thioacetamide, 2-cyano-thioacetamide, 3-amino-3-thioxopropanenitrile, cyanthioacetamide, cyanoacetothioamide, 2-cyanothioactamide, alpha-cyanothioacetamide
PubChem CID 1416277
IUPAC Name 2-cyanoethanethioamide
SMILES NC(=S)CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyanothioacetamide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 113°C to 119°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NCCH2CSNH2
Quantità 5 g
Peso formulazione 100.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Needles or Powder