Learn More
2-Cyclohexen-1-ol, 95%
Codice prodotto. 10656260 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10656260 1 g Bottiglia in vetro 1g
10139979 5 g Bottiglia in vetro 5g
10413170 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10656260 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 111230010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 822-67-3 | C6H10O | 98.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 822-67-3
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.14
Numero MDL MFCD00001570
InChI Key PQANGXXSEABURG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyclohexen-1-ol, cyclohex-2-enol, 2-cyclohexene-1-ol, 2-cyclohexenol, 3-hydroxycyclohexene, 1-cyclohexen-3-ol, cyclohexen-3-ol, cyclohex-2-ene-1-ol, 1,2,3,4-tetrahydrophenol, cyclohexen-3-ol van
PubChem CID 13198
IUPAC Name cyclohex-2-en-1-ol
SMILES C1CC=CC(C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyclohexen-1-ol
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.9840g/mL
Punti di ebollizione 164.0°C to 166.0°C
Punto d'infiammabilità 58°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H9OH
Indice di rifrazione 1.4855
Quantità 1 g
Beilstein 06,II,6
Gravità specifica 0.984
Peso formulazione 98.14
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Cyclohexen-1-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.