Learn More
2-Cyclohexen-1-ol, TRC
Codice prodotto. 30366456
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366456 50 mg 50mg
30358695 100 mg 100mg
30364520 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30366456 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC99781550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 822-67-3
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.14
IUPAC Name cyclohex-2-en-1-ol
SMILES OC1CCCC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyclohexen-1-ol
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6-7H,1,3,5H2
Peso formulazione 98.0732