Learn More
2-Cyclohexen-1-one, 97%
Codice prodotto. 10112380 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
500g
Codice prodotto. 10112380
Marca: Thermo Scientific Acros 111240100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 930-68-7 | C6H8O | 96.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 930-68-7
Formula molecolare C6H8O
Molecular Weight (g/mol) 96.13
Numero MDL MFCD00001577
InChI Key FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyclohexen-1-one, cyclohex-2-enone, 2-cyclohexenone, cyclohexenone, 3-oxocyclohexene, 1-cyclohexen-3-one, cyclohexen-3-one, cyclohexen-1-one, 2-cyclohexenone-1, 2-cyclohexene-1-one
PubChem CID 13594
ChEBI CHEBI:15977
IUPAC Name cyclohex-2-en-1-one
SMILES O=C1CCCC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyclohexen-1-one
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -53.0°C
Colore Yellow
Densità 0.9930g/mL
Punti di ebollizione 168.0°C
Punto d'infiammabilità 59°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H8(=O)
Indice di rifrazione 1.4875 to 1.4895
Quantità 10 g
Beilstein 07,II,55
Fieser 01,18
Gravità specifica 0.993
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 96.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Cyclohexen-1-one
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.