Learn More
2-Cyclohexen-1-one, TRC
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Cyclohexen-1-one |
| CAS | 930-68-7 |
| Formula molecolare | C6H8O |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 1-Cyclohexen-3-one, 2-Cyclohexenone, 3-Oxocyclohexene, Cyclohexen-3-one, Cyclohexenone, NSC 59710 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4H,1,3,5H2 |
| SMILES | O=C1C=CCCC1 |
| IUPAC Name | cyclohex-2-en-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 96.13 |
| Peso formulazione | 96.0575 |