Learn More
2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol, TRC
Codice prodotto. 30004575
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30004575 500 mg 500mg
30006783 1 g 1g
30006945 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30004575 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC990029500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 131-89-5
Formula molecolare C12 H14 N2 O5
Molecular Weight (g/mol) 266.25
Sinonimo 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-cyclohexylphenol, 4,6-Dinitro-o-cyclohexylphenol, DN, DN (pesticide), DN 1, DNOCHP, Dinex, Dry Mix No. 1, NSC 403662, NSC 7739, SN 46
IUPAC Name 2-cyclohexyl-4,6-dinitrophenol
SMILES Oc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C2CCCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H14N2O5/c15-12-10(8-4-2-1-3-5-8)6-9(13(16)17)7-11(12)14(18)19/h6-8,15H,1-5H2
Peso formulazione 266.0903