missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Cyclohexylidene-cyclohexanone, TRC

Codice prodotto. 30368539
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30368539 250 mg -
30367244 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30368539 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC995700250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1011-12-7
Formula molecolare C12H18O
Molecular Weight (g/mol) 178.27
Sinonimo 2-Cyclohexylidenecyclohexanone, Dianon, Bicyclohexyliden-2-one
IUPAC Name 2-cyclohexylidenecyclohexan-1-one
SMILES O=C1CCCCC1=C2CCCCC2

Specifica

Materiale o nome chimico 2-Cyclohexylidene-cyclohexanone
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H18O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H2
Peso formulazione 178.1358
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.