Learn More
2-Cyclohexyloxypyridine-5-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11434590
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11434590
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50129.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 916792-16-0
Formula molecolare C12H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 205.257
Numero MDL MFCD08060944
InChI Key KTDSNAKFASLMHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyclohexyloxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-cyclohexyloxy nicotinaldehyde, 6-cyclohexyloxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-cyclohexyl-oxy pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 42553152
IUPAC Name 6-cyclohexyloxypyridine-3-carbaldehyde
SMILES C1CCC(CC1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyclohexyloxypyridine-5-carboxaldehyde
Quantità 1 g
Sensibilità Air and light sensitive
Peso formulazione 205.26
Percent Purity 97%