Learn More
2-Cyclopentyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11454550
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11454550 1 g 1g
11464550 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11454550 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50110.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1073371-90-0
Formula molecolare C16H24BNO3
Molecular Weight (g/mol) 289.18
Numero MDL MFCD07781170
InChI Key GZCZGFSEHAZEPS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyclopentyloxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-cyclopentyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-cyclopentyloxy pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-cyclopentyloxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-cyclopentyloxy pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-cyclopentyloxy pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 24208792
IUPAC Name 2-cyclopentyloxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(OC2CCCC2)N=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyclopentyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Quantità 1 g
Peso formulazione 289.19
Percent Purity 96%