Learn More
2-Cyclopentylphenol, 98+%
Codice prodotto. 10623215 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10623215 1 g Bottiglia in vetro 1g
10516104 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10623215 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 426510010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-05-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 1518-84-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1518-84-9
Formula molecolare C11H14O
Molecular Weight (g/mol) 162.23
Numero MDL MFCD00009952
InChI Key JHEKSKQMOBLXQS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 2-cyclopentyl, 2-cyclopentyl-phenol, o-cyclopentylphenol, o-cyclopentyl-phenol, 2-cyclopentyl phenol, acmc-20anxa, phenol, o-cyclopentyl, 2-cyclopentylphenol, o-cyclopentyl, 2-cyclopentylphenol, technical grade
PubChem CID 80285
IUPAC Name 2-cyclopentylphenol
SMILES OC1=CC=CC=C1C1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyclopentylphenol
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 36°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 148°C to 150°C (18.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 162.23
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Cyclopentylphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.