Learn More
2-Cyclopentylphenol, TRC
Codice prodotto. 30364652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30364652 500 mg -
30361164 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30364652 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC988565500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1518-84-9
Formula molecolare C11H14O
Molecular Weight (g/mol) 162.23
Sinonimo o-Cyclopentylphenol, 2-Cyclopentylphenol, NSC 407789, o-Cyclopentylphenol
IUPAC Name 2-cyclopentylphenol
SMILES Oc1ccccc1C2CCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyclopentylphenol
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H14O/c12-11-8-4-3-7-10(11)9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9,12H,1-2,5-6H2
Peso formulazione 162.1045