Learn More
2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine, 97%
Codice prodotto. 11484500
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484500 5 g 5g
11474500 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11484500 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50084.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 766557-62-4 | C9H10INO | 275.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 766557-62-4
Formula molecolare C9H10INO
Molecular Weight (g/mol) 275.09
Numero MDL MFCD06659010
InChI Key ILSBVXOYWKUWLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyclopropylmethoxy-3-iodo-pyridine, 2-cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine, 2-cyclopropyl-methoxy-3-iodopyridine, pubchem16562, acmc-20anx8, pyridine,2-cyclopropylmethoxy-3-iodo, 2-cyclopropylmethoxy-3-iodanyl-pyridine, pyridine, 2-cyclopropylmethoxy-3-iodo
PubChem CID 17750186
IUPAC Name 2-(cyclopropylmethoxy)-3-iodopyridine
SMILES IC1=CC=CN=C1OCC1CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine
Quantità 5 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 275.09
Percent Purity 97%