Learn More
Cytiva Kit 2-D Quant
Codice prodotto. 10094634 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 saggi
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10094634 500 saggi 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10094634 Fornitore Cytiva N. del fornitore 80648356
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Includes
250 ml di precipitante, 250 ml di coprecipitante, 50 ml di soluzione di rame, reagente colore A 2 x 250 ml, 5 ml di reagente colore B, 5 ml di standard BSA (2 mg/ml)
Per una determinazione precisa della concentrazione proteica in campioni preparati per tecniche di elettroforesi. Cytiva Life SciencesTM 2D Quant Kit precipita le proteine separandole dalle sostanze interferenti.
Progettato per la determinazione accurata della concentrazione proteica in campioni preparati per tecniche di elettroforesi. Funziona facendo precipitare quantitativamente le proteine lasciando le sostanze interferenti. Il saggio si basa sul legame specifico degli ioni di rame alle proteine.
  • Funziona in presenza di 2% SDS, 1% DTT, 8M urea, 2M tiourea, 4% CHAPS, 2% Pharmalyte™ e 2% tampone IPG
  • Precipita quantitativamente le proteine lasciando le sostanze interferenti
  • Risposta lineare nell'intervallo tra 0 e 50μ g di proteina, con volumi campione tra 1 e 50μl
  • Tempo di saggio: un'ora
Elettroforesi 2-D, SDS-PAGE, IEF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Elettroforesi 2D, SDS-PAGE, IEF
Include 250 ml di precipitante, 250 ml di coprecipitante, 50 ml di soluzione di rame, 2 x 250 ml di reagente colore A, 5 ml di reagente colore B, 5 ml di standard BSA (2 mg/ml)
Volume del campione Da 1 a 50 μl
Content And Storage Da 4 ° a 8 °C
Product Type 2D Quant kit
Quantità 500 saggi
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-D Quant Kit, 500 assays
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate, Cholan-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, monosodiumsalt, monohydrate, (3.alpha., 5.be