Learn More
2-Decanol, 98%
Codice prodotto. 10642572 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10642572 5 g 5g
10623142 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 10642572 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 331600050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 1120-06-5 | C10H22O | 158.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1120-06-5
Formula molecolare C10H22O
Molecular Weight (g/mol) 158.28
Numero MDL MFCD00004594
InChI Key ACUZDYFTRHEKOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-decanol, 2-hydroxydecane, 2-decyl alcohol, methyl-n-octylcarbinol, decanol-2, methyl-n-octyl carbinol, acmc-1bovc, chembl46477
PubChem CID 14254
IUPAC Name decan-2-ol
SMILES CCCCCCCCC(C)O
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Decanol
Nota nome 95%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -5°C
Colore Colorless
Densità 0.8200g/mL
Punti di ebollizione 211°C
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)7CH(OH)CH3
Indice di rifrazione 1.4330 to 1.435
Quantità 5 g
Beilstein 01, I, 213
Gravità specifica 0.82
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 158.28
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid