Learn More
2-Decyldodecanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30360938
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30360938 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30360938 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD227100100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Decyldodecanoic Acid
CAS 2874-72-8
Formula molecolare C22 H44 O2
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H44O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21(22(23)24)20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21H,3-20H2,1-2H3,(H,23,24)
SMILES CCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCC)C(=O)O
IUPAC Name 2-decyldodecanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 340.584
Peso formulazione 340.334