Learn More
2-Demethyl Colchicine, TRC
Codice prodotto. 30012385
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012385 10 mg 10mg
30008350 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30012385 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD23088010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102491-80-5
Formula molecolare C21 H23 N O6
Molecular Weight (g/mol) 385.41
IUPAC Name N-[(7S)-2-hydroxy-1,3,10-trimethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide
SMILES COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(O)c(OC)c23)NC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Demethyl Colchicine
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H23NO6/c1-11(23)22-15-7-5-12-9-18(27-3)20(25)21(28-4)19(12)13-6-8-17(26-2)16(24)10-14(13)15/h6,8-10,15,25H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-/m0/s1
Peso formulazione 385.1525