Learn More
2-Deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-O-benzoyl-Alpha-D-arabinofuranose, TRC
Codice prodotto. 30178921
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30178921 5 g 5g
30178922 10 g 10g
30179625 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30178921 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2355005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 97614-43-2
Formula molecolare C26H21FO7
Molecular Weight (g/mol) 464.44
Sinonimo 2-Deoxy-2-fluoro-alpha-D-arabinofuranose 1,3,5-Tribenzoate, 2'-Fluoro-2'-deoxy-1,3,5-tri-O-benzoyl-alpha-D-arabinofuranose;
IUPAC Name [(2R,3R,4S,5R)-3,5-dibenzoyloxy-4-fluorooxolan-2-yl]methyl benzoate
SMILES F[C@@H]1[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)O[C@H](COC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-O-benzoyl-alpha-D-arabinofuranose
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C26H21FO7/c27-21-22(33-24(29)18-12-6-2-7-13-18)20(16-31-23(28)17-10-4-1-5-11-17)32-26(21)34-25(30)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20-22,26H,16H2/t20-,21+,22-,26-/m1/s1
Peso formulazione 464.1271