Learn More
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose, TRC
Codice prodotto. 30136160
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136160 25 mg 25mg
30134696 100 mg 100mg
17931045 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136160 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD23450025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29702-43-0
Formula molecolare C6 H11 F O5
Molecular Weight (g/mol) 182.15
Sinonimo 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, 2-Deoxy-2-fluoroglucose, 2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, FDG, Fludeoxyglucose
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R)-2-fluoro-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](F)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H11FO5/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9/h1,3-6,9-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
Peso formulazione 182.0591
Percent Purity >95%