Learn More
2'-Deoxy-5-iodouridine 3’,5’-bis(4-Methylbenzoate), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2'-Deoxy-5-iodouridine 3’,5’-bis(4-Methylbenzoate) |
| CAS | 31356-86-2 |
| Formula molecolare | C25 H23 I N2 O7 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 2'-Deoxy-5-iodouridine 3’,5’-di-p-toluate |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H23IN2O7/c1-14-3-7-16(8-4-14)23(30)33-13-20-19(35-24(31)17-9-5-15(2)6-10-17)11-21(34-20)28-12-18(26)22(29)27-25(28)32/h3-10,12,19-21H,11,13H2,1-2H3,(H,27,29,32)/t19-,20+,21+/m0/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OC(=O)c3ccc(C)cc3)N4C=C(I)C(=O)NC4=O |
| IUPAC Name | [(2R,3S,5R)-5-(5-iodo-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3-(4-methylbenzoyl)oxyoxolan-2-yl]methyl 4-methylbenzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 590.364 |
| Peso formulazione | 590.055 |