Learn More
2’-Deoxy Cytidine, TRC
Codice prodotto. 30137399
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137399 500 mg 500mg
30004404 100 mg 100mg
30008668 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137399 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD232615500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 951-77-9
Formula molecolare C9 H13 N3 O4
Molecular Weight (g/mol) 227.22
Sinonimo 2'-Deoxycytidine, Cytidine, 2'-deoxy-, Cytidine, deoxy- (6CI,7CI), 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)cytosine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-, 4-Amino-1-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-2(1H)-pyrimidinone, Cytosine deoxyribonucleoside, Cytosine deoxyriboside, Deoxycytidine, Deoxyribose cytidine
IUPAC Name 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Deoxycytidine
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H13N3O4/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15)/t5-,6+,8+/m0/s1
Peso formulazione 227.0906