Learn More
2-deoxy-D-galactopyranose, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11452202 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11452202 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11452202 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215080005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00€
    310.80€ / 5g
    Risparmia 16.20€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1949-89-9
Formula molecolare C6H12O5
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD00014649
InChI Key PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N
Sinonimo 2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l
PubChem CID 102191
ChEBI CHEBI:27411
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Deoxy-D-galactopyranose
Colore White
Intervallo percentuale saggio 0.996
Quantità 5 g
IUPAC Name (3R,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 99.6%
Grado Research
Forma fisica Powder