Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxy-D-galactose, 99%
Codice prodotto. 10192900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10192900 1 g Bottiglia in vetro 1g
10014013 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10192900 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 111970010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1949-89-9 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1949-89-9
Formula molecolare C6H12O5
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD00014649
InChI Key PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N
Sinonimo 2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l
PubChem CID 102191
ChEBI CHEBI:27411
IUPAC Name (3R,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Deoxy-D-galactose
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 109.0°C to 111.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Rotazione specifica + 57.00
Peso formulazione 164.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder