Learn More
2-Deoxy-D-Galactose, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11442202 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11442202 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11442202 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215080001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Chemical reagent used as an inhibitor of fucosylation.
Inhibitor of fucosylation
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Deoxy-D-Galactose
CAS 1949-89-9
Formula molecolare C6H12O5
Numero MDL MFCD00014649
Quantità 1 g
Sinonimo 2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l
InChI Key PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC Name (4R,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 164.16
PubChem CID 102191
ChEBI CHEBI:27411
Peso formulazione 164.2
Grado Research
Forma fisica Solid