Learn More
2-Deoxy-D-galactose, TRC
Codice prodotto. 30366790
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366790 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30366790 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2370001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Deoxy-D-galactose
CAS 1949-89-9
Formula molecolare C6 H12 O5
Quantità 1 g
Sinonimo D-lyxo-Hexose, 2-deoxy-, 2-Deoxy-D-lyxo-hexose, Galactose, 2-deoxy-, D- (6CI), 2-Deoxy-D-galactose, 2-Deoxy-D-talose, 2-Deoxygalactose, Galactose, 2-deoxy-, (3R,4R,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
InChI Formula InChI=1S/C6H12O5/c7-2-4-6(10)3(8)1-5(9)11-4/h3-10H,1-2H2/t3-,4-,5?,6-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC Name (4R,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Peso formulazione 164.0685