Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxy-D-glucose, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10560371 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10560371 1 g Bottiglia in vetro 1g
10152950 5 g Bottiglia in vetro 5g
11906901 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10560371 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 111980010
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 154-17-6 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 154-17-6
Formula molecolare C6H12O5
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD00151328
InChI Key PMMURAAUARKVCB-PHUJZJCSNA-N
Sinonimo deoxyglucose, 2-deoxy-d-mannose, 2-deoxy-d-arabinohexose, unii-9g2mp84a8w, d-arabino-hexose, 2-deoxy, arabino-hexose, 2-deoxy, d-glucose, 2-deoxy, 3r,4s,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, 2 deoxyglucose, 2 deoxy d glucose
PubChem CID 17751002
IUPAC Name (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Deoxy-D-glucose
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 146.0°C to 147.0°C
Colore White to Cream
Residuo della combustione 1% max.
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,2905
Rotazione specifica + 45.50
Informazioni di solubilità (2% in water) Clear colorless to light yellow
Peso formulazione 164.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals