Learn More
2-Deoxy-D-glucose, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481389
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481389 1 g -
16458567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16481389 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13966
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
MedChemExpress 2-Deoxy-D-glucose is a glucose analog that acts as a competitive inhibitor of glucose metabolism, inhibiting glycolysis via its actions on hexokinase.
2-Deoxy-D-glucose is a glucose analog that acts as a competitive inhibitor of glucose metabolism, inhibiting glycolysis via its actions on hexokinase.
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Deoxy-D-glucose
CAS 154-17-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H12O5
Quantità 1 g
Sinonimo 2-DG 2-Deoxy-D-arabino-hexose D-Arabino-2-deoxyhexose
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 24 mg/mL (146.20 mM)
SMILES OC1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)C1)CO
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Peso formulazione 164.16
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only