Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxy-D-ribose, 99%
Codice prodotto. 10746001 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10746001 25 g Bottiglia in vetro 25g
10245720 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10746001 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 153280250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 533-67-5 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 533-67-5
Formula molecolare C5H10O4
Molecular Weight (g/mol) 134.13
Numero MDL MFCD00135904
InChI Key PDWIQYODPROSQH-GLULIZFNNA-N
Sinonimo 2-deoxy-d-ribose, thyminose, 3s,4r-3,4,5-trihydroxypentanal, deoxyribose, 2-deoxy-d-erythro-pentose, 2-deoxyribose, d-drib, 2-deoxy-d-arabinose, unii-lsw4h01241, 2-deoxy-d-erythropentose
PubChem CID 5460005
ChEBI CHEBI:28816
IUPAC Name (3S,4R)-3,4,5-trihydroxypentanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Deoxy-D-ribose
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 91°C
Colore White to Yellow
Residuo della combustione 0.5% max.
Perdita all'essiccatura 1.0% max. (40°C, 2 hrs) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 2909
Rotazione specifica -57
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine,slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 134.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder