Learn More
2-Deoxy-D-ribose, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Deoxy-D-ribose |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 134.0579 |
| Percent Purity | >95% |