Learn More
2'-Deoxy-N-ethylguanosine, TRC
Codice prodotto. 30133321
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133321 100 mg 100mg
30005492 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133321 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD232925100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101803-03-6
Formula molecolare C12 H17 N5 O4
Molecular Weight (g/mol) 295.2945
Sinonimo N2-Ethyl-2'-deoxyguanosine
IUPAC Name 2-(ethylamino)-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one
SMILES CCNC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Deoxy-N-ethylguanosine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H17N5O4/c1-2-13-12-15-10-9(11(20)16-12)14-5-17(10)8-3-6(19)7(4-18)21-8/h5-8,18-19H,2-4H2,1H3,(H2,13,15,16,20)/t6-,7+,8+/m0/s1
Peso formulazione 295.1281