Learn More
MedChemExpress 2'-Deoxyadenosine monohydrate
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | 269.26 g/mol |
| Product Type | Natural Products |
| Content And Storage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Purezza | 95.66% |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (371.39 mM∣Need ultrasonic) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| CAS | 16373-93-6 |