Learn More
2'-Deoxyadenosine Monohydrate, TRC
Codice prodotto. 30136422
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136422 500 mg 500mg
30004381 250 mg 250mg
30004739 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136422 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD231620500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16373-93-6
Formula molecolare C10 H13 N5 O3 . H2 O
Molecular Weight (g/mol) 269.26
Sinonimo 2'-Deoxyadenosine Hydrate (1:1), Adenosine, 2'-deoxy-, monohydrate (8CI,9CI), 2'-Deoxyadenosine monohydrate, Deoxyadenosine monohydrate
IUPAC Name (2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol;hydrate
SMILES O.Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Deoxyadenosine Monohydrate
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H13N5O3.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7;/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13);1H2/t5-,6+,7+;/m0./s1
Peso formulazione 269.1124