Learn More
2’-Deoxyadenosine, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2'-Deoxyadenosine |
| CAS | 958-09-8 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C10 H13 N5 O3 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 167: PN: US20040053876 SEQID: 167 unclaimed DNA, 9-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)adenine, NSC 141848, NSC 143510, NSC 83258, 1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1,2-dideoxy-β-D-ribofuranose |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H13N5O3/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7+/m0/s1 |
| SMILES | Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3 |
| IUPAC Name | (2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 251.242 |
| Show More |