Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxycytidine, 99+%
Codice prodotto. 10236380 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
25g
500mg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10236380 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10104670 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10073060 1 g Bottiglia in vetro 1g
10626334 5 g Bottiglia in vetro 5g
10076373 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10236380 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 226722500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 951-77-9 | C9H13N3O4 | 227.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 951-77-9
Formula molecolare C9H13N3O4
Molecular Weight (g/mol) 227.22
Numero MDL MFCD00006547
InChI Key CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N
Sinonimo 2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine
PubChem CID 13711
ChEBI CHEBI:15698
IUPAC Name 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Deoxycytidine
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 209°C to 211°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 227.22
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder