Specifica
| Materiale o nome chimico | 2'-Deoxycytidine hydrochloride |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 263.68 |
| Percent Purity | 98% |