Learn More
2'-Deoxycytidine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 15520574 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15520574 25 g 25g
15500574 1 g 1g
15510574 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15520574 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 458510250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3992-42-5 | C9H14ClN3O4 | 263.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3992-42-5
Formula molecolare C9H14ClN3O4
Molecular Weight (g/mol) 263.68
Numero MDL MFCD00012840
InChI Key LTKCXZGFJFAPLY-VOBHXVAMNA-N
Sinonimo 2'-deoxycytidine hydrochloride, deoxycytidine hydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, monohydrochloride, 2'-deoxycytidine hcl, unii-x8fx60e66d, 2'-deoxycytidine monohydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, hydrochloride 1:1, cytosine deoxyriboside hydrochloride, dc.hcl
PubChem CID 107488
IUPAC Name 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one;hydrochloride
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Deoxycytidine hydrochloride
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 25 g
Peso formulazione 263.68
Percent Purity 98%