Learn More
2'-Deoxycytidine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468886
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16468886 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16468886 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYD0184
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 2'-Deoxycytidine, a deoxyribonucleoside, could inhibit biological effects of Bromodeoxyuridine (Brdu).
2'-Deoxycytidine, a deoxyribonucleoside, could inhibit biological effects of Bromodeoxyuridine (Brdu).
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Deoxycytidine
CAS 951-77-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H13N3O4
Quantità 100 mg
Sinonimo Deoxycytidine Cytosine deoxyriboside Deoxyribose cytidine
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (220.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (220.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(N=C(C=C2)N)=O)O1)O
Molecular Weight (g/mol) 227.22
Peso formulazione 227.22
Percent Purity 96.57%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only