Learn More
2'-Deoxycytidine, Mikromol™
Codice prodotto. 30050378
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050378 25 mg 25mg
30049550 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050378 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1316.020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2'-Deoxycytidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Deoxycytidine
CAS 951-77-9
Nomi componenti o analita 2'-Deoxycytidine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H13 N3 O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2'-Deoxycytidine, Cytidine, 2'-deoxy-, Cytidine, deoxy- (6CI,7CI), 1-(2-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)cytosine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-, 4-Amino-1-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-2(1H)-pyrimidinone, Cytosine deoxyribonucleoside, Cytosine deoxyriboside, Deoxycytidine, Deoxyribose cytidine
InChI Formula InChI=1S/C9H13N3O4/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15)/t5-,6+,8+/m0/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
IUPAC Name 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 227.22
Quantità 25 mg
Peso formulazione 227.0906 g/mol