Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxyguanosine hydrate, 99+%
Codice prodotto. 10710575 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
25mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10710575 1 g 1g
10348510 25 mg 25mg
10216240 100 mg 100mg
10464905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10710575 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 226730010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 961-07-9 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 961-07-9
Formula molecolare C10H13N5O4
Molecular Weight (g/mol) 267.25
Numero MDL MFCD00150760
InChI Key YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
Sinonimo 2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
PubChem CID 187790
ChEBI CHEBI:17172
IUPAC Name 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2′-Deoxyguanosine hydrate
Nota nome 99+%
Absorbance 1.12 to 1.18 (A250/A260) 0.65 to 0.69 (A280/A260)
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 300°C
Colore White
Analisi elementare (on dry substance) :
Punto d'infiammabilità 300°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Spettrofotometria 98% min. (lambda max. 252.5nm,pH 7) molar absorptivity 13700+/-4%,on dry basis
Peso formulazione 267.12
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder