Learn More
2'-Deoxyguanosine Monohydrate, Synthetic, >98% (Dry Basis)
Codice prodotto. 15825458 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15825458 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15825458 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J14304.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 312693-72-4 | C10H15N5O5 | 285.26 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2 '-Deoxyguanosine monohydrate
CAS 312693-72-4
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C10H15N5O5
Numero MDL MFCD00150760
Quantità 10 g
Sinonimo 2 '-deoxyguanosine monohydrate, 2 '-deoxyguanosine hydrate, 2-deoxyguanosine hydrate, 2-amino-9-2 r,4 s,5 r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1 h-purin-6 9 h-one hydrate, 2-amino-9-2 r,4 s,5 r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1 h-purin-6 9 h-one hydrate 1:x, 2 acute-deoxyguanosine, deoxyguanosine hydrate, 2'deoxyguanosine monohydrate, 2'-deoxyguanosinemonohydrate
InChI Key LZSCQUCOIRGCEJ-VDPVQVSMNA-N
SMILES O.NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
IUPAC Name 2-amino-9-[(2 R,4 S,5 R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3 H-purin-6-one;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 285.26
PubChem CID 16218597
Peso formulazione 285.26
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder