Learn More
2'-Deoxyinosine 5'-Monophosphate Disodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30352389
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30352389 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30352389 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2398051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Deoxyinosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
CAS 14999-52-1
Formula molecolare C10H11N4Na2O7P
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Deoxyinosine-5-Monophosphate, Disodium Salt
InChI Formula InChI=1S/C10H13N4O7P.2Na/c15-5-1-7(21-6(5)2-20-22(17,18)19)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)16;;/h3-7,15H,1-2H2,(H,11,12,16)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7+;;/m0../s1
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)[O-])n2cnc3c([O-])ncnc23
IUPAC Name disodium;[(2R,3S,5R)-3-hydroxy-5-(6-oxidopurin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 376.17
Peso formulazione 376.0161