Learn More
2'-Deoxyinosine 5'-Monophosphate Disodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30353148
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30353148 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30353148 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD239805250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Deoxyinosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
CAS 14999-52-1
Formula molecolare C10H11N4Na2O7P
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-Deoxyinosine-5-Monophosphate, Disodium Salt
InChI Formula InChI=1S/C10H13N4O7P.2Na/c15-5-1-7(21-6(5)2-20-22(17,18)19)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)16;;/h3-7,15H,1-2H2,(H,11,12,16)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7+;;/m0../s1
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)[O-])n2cnc3c([O-])ncnc23
IUPAC Name disodium;[(2R,3S,5R)-3-hydroxy-5-(6-oxidopurin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 376.17
Peso formulazione 376.0161